745731
Dipropargylamine
97%
Sinónimos:
4-Azahepta-1,6-diyne, N,N-Di(prop-2-ynyl)amine, N-(2-Propyn-1-yl)-2-propyn-1-amine, N-(2-Propynyl)-2-propyn-1-amine, Di-2-propynylamine, NSC 80652
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477
densidad
0.900 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C#CCNCC#C
InChI
1S/C6H7N/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2,7H,5-6H2
Clave InChI
RGSODMOUXWISAG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)