74398
Nonylamine
≥99.5% (GC)
Sinónimos:
1-Aminononane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.433
bp
201 °C (lit.)
densidad
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
Clave InChI
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?