740284
Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Calciol (6,19,19-d3) solution, Cholecalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 μg/mL in ethanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
aplicaciones
detection
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
Clave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?