Merck
737593
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
226.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
151-156 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H10N2S/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H,14H2
Clave InChI
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Stephan Mokesch et al.
Frontiers in chemistry, 8, 209-209 (2020-04-23)
A series of 2-phenylbenzothiazole derivatives and their corresponding organometallic ruthenium(II) and osmium(II) complexes were synthesized, designed to exploit both, the attributes of the half-sandwich transition metal scaffold and the bioactivity spectrum of the applied 2-phenylbenzothiazoles. All synthesized compounds were characterized