736147
L-Ornithine-13C5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mp
245 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Clave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-AOVYFNJDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)