Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5H1215N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
175.57
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Isotopic purity:
98 atom %
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
isotopic purity
98 atom %
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+7
SMILES string
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?