734519
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
<0.5 μm particle size, powder, contains 10 mol % gadolinium as dopant
Sinónimos:
GDC-10, Gadolinium doped ceria
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
contiene
10 mol % gadolinium as dopant
composición
Gd0.1Ce0.9O1.95
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
10.0-14.0 m2/g
tamaño de partícula
0.10-0.50 μm (d50)
<0.5 μm
densidad aparente
1.739 g/mL
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
Clave InChI
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?