572357
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
nanopowder, contains 20 mol % gadolinium as dopant
Sinónimos:
Gadolinium doped ceria
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanopowder
contiene
20 mol % gadolinium as dopant
composición
Ce0.8Gd0.2O2
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
>100 m2/g
tamaño de partícula
<100 nm
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
Clave InChI
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.