Merck
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyde
97%
Sinónimos:
(3-Formylphenyl)acetylene
Seleccione un Tamaño
250 MG
$74.800
$74.800
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$74.800
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$74.800
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
75-80 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
InChI key
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)