Merck
724793
Sigma-Aldrich
3-Nitropyridine-2-thiol
96%
Sinónimos:
3-Nitro-2-pyridinethiol
Seleccione un Tamaño
1 G
$95.600
$95.600
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$95.600
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
156.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
96%
$95.600
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
169-175 °C
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C5H4N2O2S/c8-7(9)4-2-1-3-6-5(4)10/h1-3H,(H,6,10)
InChI key
LKNPLDRVWHXGKZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H Zhang et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(6), 1304-1311 (2014-09-19)
Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin has been the standard of care in the United States for patients with acute coronary syndromes (ACS) and/or undergoing percutaneous coronary interventions (PCI). However, the effectiveness of clopidogrel varies significantly among different sub-populations