Merck
724173
Sigma-Aldrich
Palmitoleic acid-13C16
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
cis-9-Hexadecenoic acid-13C16
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(13CH2)513CH=13CH(13CH2)713COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
270.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
densidad
0.950 g/mL at 20 °C
cambio de masa
M+16
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Clave InChI
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)