722227
5-Methoxy-2-nitroaniline
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
128-132 °C
functional group
nitro
SMILES string
COc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?