Merck
720917
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloropyrimidine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
$27.700
$27.700
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$27.700
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$27.700
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
48-55 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Clave InChI
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)