716928
Gold nanorods
palladium coated, 25 nm diameter, 100 μg/mL in H2O, dispersion
Sinónimos:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Productos recomendados
Materiales
palladium
Nivel de calidad
Formulario
colloidal suspension
dispersion
nanorod
concentración
100 μg/mL in H2O
diám. × L
25 nm × 75 nm
diámetro
25 nm
densidad
1 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Propiedades físicas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.