716820
Gold nanorods
10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Sinónimos:
Au nanorods, Gold nanorod
Formulario
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Nivel de calidad
contiene
CTAB as stabilizer
concentración
>30 μg/mL in H2O
diám. × L
10 nm × 41 nm ± 10%
impurezas
<0.1% CTAB
<0.1% ascorbic acid
diámetro
10 nm
pH
3-5
densidad
1 g/mL at 25 °C
λmáx.
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Propiedades físicas
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.