711802
(E)-N-Benzylidene-4-methylbenzensulfonamide
99%
Sinónimos:
N-(p-Methylbenzenesulfonyl)benzaldimine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
259.32
Beilstein:
2115660
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
99%
Formulario
powder
mp
108-115 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
Clave InChI
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?