Merck
705322
Sigma-Aldrich
Pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-(methyl-d3)-3-pyridinemethanol dihydrochloride, Vitamin B6 (pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride)
Seleccione un Tamaño
1 MG
$261.000
5 MG
$1.040.000
$261.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$261.000
5 MG
$1.040.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D3H9N2O2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
244.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$261.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
224-226 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H/i1D3;;
Clave InChI
HNWCOANXZNKMLR-GXXYEPOPSA-N
Descripción general
Pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride, an isotope-labeled analog of pyridoxamine, is a form of vitamin B6. Natural source of pyridoxamine is animal foods, and its deficiency in humans potentially causes sideroblastic anemia, weakness, insomnia, and neurological disorders.[1][2]
Aplicación
Pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride or vitamin B6-(methyl-d3) is used as an internal analytical standard for the quantitation of pyridoxamine concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mechanisms and regulation of intestinal absorption of water-soluble vitamins: cellular and molecular aspects
Physiology of the Gastrointestinal Tract, 1711-1756 (2012)
Nutritional diseases
Tropical Dermatology E-Book, 407-407 (2016)