703230
1,2-Propylene-d6 carbonate
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one-d6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D6O3
Peso molecular:
108.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
240 °C
densidad
1.258 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-LIDOUZCJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Georgia A Pilkington et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(48), 28191-28201 (2020-12-10)
The effect of water on the electroactive structuring of a tribologically relevant ionic liquid (IL) when dispersed in a polar solvent has been investigated at a gold electrode interface using neutron reflectivity (NR). For all solutions studied, the addition of