277185
Iodomethane-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
13C Labeled iodomethane, Methyl-13C iodide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.89 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
6.35 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
técnicas
protein expression: suitable
índice de refracción
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
densidad
2.290 g/mL at 25 °C
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?