Merck
702285
Sigma-Aldrich
Indazole-5-carboxaldehyde
96%
Sinónimos:
5-Formyl-1H-indazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
115-119 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
Clave InChI
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)