442151
Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Sinónimos:
In(OTf)3, In(TFA)3, Indium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid indium(III) salt, Tris(trifluoromethanesulfonato)indium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: indium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[In+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.In/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- Synthesis of stable indium bacteriochlorins
- Studying basicities of phosphoryl compounds toward triflates Lewis acids
- Preparation of decahydroquinoline-type toxins via intramolecular hetero Diels-Alder reactions
Catalyst for synthesis of benzoxazoles via cyclocondensations
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)