Merck
679771
Sigma-Aldrich
(2-Biphenyl)di-tert-butylphosphine gold (I) chloride
98%
Sinónimos:
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl gold (I) chloride, [[1,1′-biphenyl]-2-ylbis(t-butylphosphine]chlorogold
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H27AuClP
Número de CAS:
Peso molecular:
530.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
237-240 °C
cadena SMILES
Cl[Au].CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.Au.ClH/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;;/h7-15H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
MZMOUYZCJIFYAH-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly Efficient Au(I)-catalyzed intramolecular addition of beta-ketoamide to unactivated alkenes.
Cong-Ying Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(18), 5828-5829 (2007-04-19)
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.