665142
Tris(triphenylphosphinegold)oxonium tetrafluoroborate
Sinónimos:
Oxotris((triphenylphosphine)gold) tetrafluoroborate, Oxotris(triphenylphosphine)trigold tetrafluoroborate, Tris[(triphenylphosphino)aurio(I)]oxonium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Au][O+]([Au])[Au].F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.3Au.BF4.O/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;2-1(3,4)5;/h3*1-15H;;;;;/q;;;;;;-1;+1
Clave InChI
HTZIGJMQHZNAQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.