Merck
679585
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Sinónimos:
p-Methoxybenzyl trichloroacetimidate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10Cl3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
impurezas
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.5488
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
densidad
1.361 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
Clave InChI
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate can be used as a reagent for the protection of alcohols as the p-methoxybenzyl ether. 1o, 2o, and 3o alcohols can be easily protected using this reagent with equal efficiency in the presence of a variety of different protective groups. This reagent is commonly used under acidic conditions therefore it offers an alternative method to the Williamson ether synthesis, which is typically used basic conditions to protect base-sensitive alcohols.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
4-Methoxybenzyl 2, 2, 2-Trichloro acetimidate
Wuts, Peter GM
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3738-3738 (1989)
Tetrahedron, 46, 5975-5975 (1990)
Tetrahedron Letters, 29, 4139-4139 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 112, 7021-7021 (1990)
Artículos
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.