Merck
67887
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononylamine
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
1H,1H-Perfluorononylamine
Seleccione un Tamaño
1 G
$199.000
$199.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$199.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4F17N
Número de CAS:
Peso molecular:
449.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$199.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (T)
Formulario
solid
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F17N/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h1,27H2
Clave InChI
IHVFAVFXCUPMEN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Susana Maza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-25)
Here, we report the synthesis of a sulfated, fully protected hexasaccharide as a glycosaminoglycan mimetic and the study of its interactions with different growth factors: midkine, basic fibroblast growth factor (FGF-2) and nerve growth factor (NGF). Following a fluorous-assisted approach