Merck
677086
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4,4-Dibutyl-2,6-bis(3,4,5-trifluorophenyl)-4,5-dihydro-3H-dinaphto[7,6,1,2-cde]azepinium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H36BrF6N
Número de CAS:
Peso molecular:
748.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
224-229 °C
Quality Level
functional group
fluoro
SMILES string
CCCC[N+]1(CCCC)Cc2c(cc3ccccc3c2-c4c(C1)c(cc5ccccc45)-c6cc(F)c(F)c(F)c6)-c7cc(F)c(F)c(F)c7
InChI
1S/C42H36F6N.BrH/c1-3-5-15-49(16-6-4-2)23-33-31(27-19-35(43)41(47)36(44)20-27)17-25-11-7-9-13-29(25)39(33)40-30-14-10-8-12-26(30)18-32(34(40)24-49)28-21-37(45)42(48)38(46)22-28;/h7-14,17-22H,3-6,15-16,23-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LOMUZNOWQYZTRP-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
Contenido relacionado
Designer chiral phase-transfer catalysts by Professor Maruoka advance various asymmetric transformations for diverse applications.