676152
Formamidine-13C,d,15N2 acetate
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([15NH2])=[15NH].CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)/i;1+1D,2+1,3+1
Clave InChI
XPOLVIIHTDKJRY-IQWMQCKPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)