493074
N,N-Dimethylformamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
HCO15N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
74.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H]C(=O)[15N](C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i4+1
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?