Merck
673986
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(3aR,8aS)-(+)-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl)pyridine
≥94%
Sinónimos:
(3aR,3′aR,8aS,8′aS)-2,2′-(2,6-Pyridinediyl)bis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole, (3aR,8aS)-in-pybox
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H19N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
393.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥94%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +386°, c = 1 in methylene chloride(lit.)
mp
284 °C (dec.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C1[C@@H]2OC(=N[C@@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@H]6[C@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m0/s1
Clave InChI
BZSJUFJXCHHRHW-MYDTUXCISA-N
Aplicación
Catalytic ligand used for:
  • [3+2] cycloaddition of N-tosyl aziridines with electron-rich alkenes via selective carbon-carbon bond cleavage
  • Enantioselective Mukaiyama-aldol reactions
  • Enantioselective carbonyl-ene reactions
  • Cu(I)-catalyzed asymmetric alkynylation of imino esters with terminal alkynes
  • Asymmetric three-component coupling reactions catalyzed by a Cu/pybox complex
  • Enantioselective Diels-Alder reaction
  • Ni-catalyzed cross-coupling reactions
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.