Merck
405000
Sigma-Aldrich
(−)-2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Sinónimos:
(S,S)-2,2′-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline), (S,S)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
334.41
Beilstein:
4266906
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
bp
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C1=N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1
Clave InChI
JTNVCJCSECAMLD-QZTJIDSGSA-N
Aplicación
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Artículos
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.