663980
2-Keto-3-methylbutyric acid-13C5 sodium salt
99 atom % 13C
Sinónimos:
Sodium α-ketoisovalerate-13C5
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[Na+].[13CH3][13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Clave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-JFGXUQBHSA-M
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.