571342
2-Ketobutyric acid-4-13C sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O.[Na+].[13CH3]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1;;
InChI key
PVLJVKQSCAHPPR-GOCMCNPZSA-M
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.