Merck
662569
Sigma-Aldrich
Sodium Oleate-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Oleic-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9 acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
Peso molecular:
313.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
mp
232-235 °C
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
Clave InChI
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)