Merck
798479
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-13C18
99 atom % 13C, 98%
Sinónimos:
Oleic acid-13C18 sodium
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(13CH2)7=13CH(13CH2)713COONa
Peso molecular:
322.31
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98%
Formulario
solid
cambio de masa
M+18
cadena SMILES
[13CH3][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C]/[13C]=[13C]\[13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C18H4O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
Clave InChI
AVVNGFYAKLLYDF-ZJSIVOHISA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)