Merck
662496
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfanyl)thiophenol
96%
Sinónimos:
4-(Methylthio)benzenethiol, 4-(Methylthio)phenyl mercaptan
Seleccione un Tamaño
10 G
$312.000
$312.000
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
$312.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$312.000
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
96%
mp
19-23 °C
functional group
thioether
SMILES string
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI key
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)