Merck
657670
Sigma-Aldrich
Poly(2-dimethylamino)ethyl methacrylate) methyl chloride quaternary salt
Sinónimos:
MADQUAT, Poly(2-(trimethylamino)ethyl methacrylate), Poly(2-methacryloxyethyltrimethylammonium chloride)
About This Item
Fórmula lineal:
(C9H18ClNO2)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
solubilidad
H2O: soluble
methanol: soluble
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Propiedades físicas
Cationic polyelectrolyte
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)