8.40083
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinónimos:
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate, 2-Propenoic acid-2-methyl-(2-dimethylamino)ethylester
About This Item
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
255 °C
potencia
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.20 % (v/v)
bp
182-192 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
temperatura de transición
flash point 65 °C
densidad
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Clave InChI
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.930 - 0.934
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup