655198
Cadmium chloride
technical grade
Sinónimos:
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
densidad de vapor
6.3 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Formulario
solid
concentración
≥55.2% Cd (EDTA titration)
mp
568 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble >457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
cadena SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?