Merck
655112
Sigma-Aldrich
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-β-D-mannopyranose, Mannose triflate, TATM
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19F3O12S
Número de CAS:
Peso molecular:
480.36
Beilstein:
4341413
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -16°, c = 1 in chloroform
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
Clave InChI
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Aplicación
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate can be used as a reactant to synthesize radioiodine-labeled quantum dots, which are used as radiolabeled fluorescence nano-probes for the cell imaging studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yasmin Y Al-Gindan et al.
The British journal of nutrition, 114(11), 1852-1867 (2015-10-06)
The reference organ-level body composition measurement method is MRI. Practical estimations of total adipose tissue mass (TATM), total adipose tissue fat mass (TATFM) and total body fat are valuable for epidemiology, but validated prediction equations based on MRI are not