654981
Bismuth(III) bromide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Sinónimos:
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
99.998% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)