Merck
648701
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)pyridine
96%
Sinónimos:
2-(γ-Pyridyl)ethylamine, 2-(4-Pyridinyl)ethylamine, 2-(4-Pyridyl)ethanamine, 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-(Pyridin-4-yl)ethan-1-amine, 2-(Pyridin-4-yl)ethanamine, 2-(Pyridine-4-yl)ethanamine, 4-(β-Aminoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylamine
Seleccione un Tamaño
1 G
$153.000
$153.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$153.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$153.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
104 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.0238 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCc1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h2-3,5-6H,1,4,8H2
Clave InChI
IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration