644676
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Sinónimos:
3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
127.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
106-110 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1cc(no1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
- Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions
- Preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells
- Preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?