644064
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
97%
Sinónimos:
(R)-(+)-N-Boc-3-aminopyrrolidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
densidad
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Aplicación
- Descarboxamide analog and Na-methylated analogs of 4-N-(Nω-nitro-L-argininyl)-trans-4-amino-L-proline amide.
- Histamine 3 (H3) receptor antagonists containing pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamide moiety.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
196.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?