642629
Di-tert-butylmethylphosphine
97%
Sinónimos:
(t-Bu)2PMe, Bis(tert-butyl)methylphosphine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
bp
58 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21P/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h1-7H3
Clave InChI
JURBTQKVGNFPRJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?