Merck
640573
Sigma-Aldrich
Cyclopropanesulfonyl chloride
95%
Sinónimos:
Cyclopropylsulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5ClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
140.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4770 (lit.)
densidad
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)C1CC1
InChI
1S/C3H5ClO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Clave InChI
PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cyclopropanesulfonyl chloride can be used in the synthesis of (1R,2S)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic sulfonamide derivatives, which can serve as building blocks in the preparation of potent hepatitis C virus NS3 protease inhibitors.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Concise asymmetric synthesis of a (1R, 2S)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid-derived sulfonamide and ethyl ester"
Lou Sha, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(39), 6796-6805 (2013)
Artículos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.