639079
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH2)2C=CCH3BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
173-178 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
Clave InChI
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Synthesis of 8-alkenylboronpyrromethene dyes
- Addition reactions with N-methyliminodiacetic acid or aromatic, heteroaromatic or aliphatic aldehydes
- Arylation of methyl o-formylbenzoates
- Synthesis of tert-butanesulfinyl α-branched allylic amines
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)