271411
Allyltributylstannane
97%
Sinónimos:
Allyltri-n-butyltin, Allyltributyltin, Tributyl-2-propenylstannane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
88-92 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
InChI
1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
Clave InChI
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Efficient allylation of aldehydes leading to homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?