635081
L-Glutamine-13C5,15N2,d10
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
L-Glutamine-ul-13C,15N,d
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
96 atom % D
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+17
cadena SMILES
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1/hD5
Clave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-STHRCCDNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?