62840
L-Lisina
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Sinónimos:
Ácido (S)-2,6-diaminocaproico
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Lisina, crystallized, ≥98.0% (NT)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (NT)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +26.0±1.0°, c = 2% in 6 M HCl
calidad
crystallized
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
≤1% water
mp
215 °C (dec.) (lit.)
~215 °C (dec.)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clave InChI
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?