615854
N-Methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6
98 atom % D
Sinónimos:
1-Methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, Deuterated methylpyrrolidinone
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
202 °C (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Clave InChI
SECXISVLQFMRJM-YNSOAAEFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?